主要文件
CLS10024
Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask®细胞培养容器
surface area 1720 cm2, designed for use in cell culture automated platforms, bag of 4, case of 24
别名:
Corning cell culture flasks, cell culture flasks, cell culture vessels, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
物料
cap (plug seal)
flat cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
straight neck
描述
Disposable, intended for one-time use only
无菌性
sterile; γ-irradiated
特点
cap
graduations: no
包装
case of 24
bag of 4
制造商/商品名称
Corning 10024
最大体积
560 mL
表面积
1720 cm2
工作体积
560 mL
吸附类型
CellBIND® surface
相容性
designed for use in cell culture automated platforms
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
High Yield PERformance 瓶(HYPER)细胞培养容器的聚苯乙烯透气表面上有 1720 cm2 的可用生长面积。经过处理以获得最佳细胞附着并经过伽马射线灭菌。以条码编码并适用于细胞培养自动化平台。直颈上带衬垫的实心盖,设计用于灌注生长培养基。
采用 USP VI 级材料制成: 模制并装配在经认证的 100,000 级洁净室中
无菌: 伽马辐照至无菌保证级别 (SAL) 10-6
洁净室包装: 每个包装为双层袋装。
创新的 10 层设计:10个互连的聚苯乙烯生长表面
最佳生长:康宁 CellBIND 经表面处理的透气聚苯乙烯可实现优越的细胞附着和生长
增加的细胞产量:细胞产量 提高10 倍,提高了生产率和产能
节约时间和空间: 与 处理10 个传统 175 cm2 培养瓶相比,处理一个培养瓶可减少处理时间和培养器储存空间
法律信息
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERFlask is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)