主要文件
C7806
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type II
from bovine nasal septum, powder, suitable for ELISA assays
别名:
Collagen from bovine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.61
产品名称
胶原蛋白 来源于牛鼻中隔, Bornstein and Traub Type II, powder
生物来源
bovine nasal septum
表单
powder
技术
ELISA: suitable
溶解性
aqueous acid: soluble
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
基因信息
bovine ... COL2A1(407142)
相关类别
一般描述
胶原蛋白是一种纤维蛋白,存在于结缔组织、硬组织、骨骼、牙本质、牙骨质以及骨骺生长板的矿化软骨中。
胶原蛋白被分为许多种结构和遗传性不同的类型。我们使用Bornstein和Traub提出的命名法。不要混淆Sigma分类标识和公认的胶原蛋白分类类型。
应用
牛鼻中隔胶原蛋白已用于包被微孔板,用于通过酶联免疫吸附测定 (ELISA) 来估计血清抗 cII IgG 的水平。它还被用作乳化剂的一种成分,用于诱导大鼠关节炎。
研究人员已经研究过II型胶原蛋白在止血中的重要性。两种肽 CB8 和 CB11 是 2 型胶原蛋白上血小板的结合和激活位点。2 型胶原蛋白也被用作动物关节炎模型,其中的选择性环氧合酶 (COX)-2 抑制剂 FR140423 已显示出抗炎作用,而没有吲哚美辛治疗可能发生的胃损伤。
II 型胶原蛋白有时用于诱导类风湿性关节炎动物模型。然而,在导致活性氧形成的条件下,受试者对自身抗体产生耐受性。这是一种不寻常的 ROS 具有良好作用的情况。
生化/生理作用
胶原蛋白是真皮的结构成分,可为人体皮肤提供强度和支撑。胶原蛋白的变体参与了衰老过程。
制备说明
II 型胶原蛋白是由三个 α1(II) 链组成的三螺旋。
一种可溶于 pH 3.0 (5 mg/ml) 稀乙酸中的酸溶性胶原蛋白,产生乳白色无色溶液。
根据Niyibizi, et al., J. Biol. Chem., 259, 14170 (1984)中所报道的胃蛋白酶提取流程改进制备。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The protective effects of chronic intermittent hypobaric hypoxia pretreatment against collagen-induced arthritis in rats
Shi M, et al.
Journal of Inflammation, 12(1), 23-23 (2015)
Aging and the skin
Brocklehurst's Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology, 133-137 (2010)
Rui Liu et al.
Therapeutic advances in chronic disease, 12, 2040622321991705-2040622321991705 (2021-05-18)
Evidence has demonstrated that non-coding RNAs (ncRNAs) could be delivered efficiently to recipient cells using exosomes as a carrier. Additionally, long ncRNA nuclear enriched abundant transcript 1 (NEAT1) is emerging as a vital regulatory molecule in the progression of rheumatoid
From systemic T cell self-reactivity to organ-specific autoimmune disease via immunoglobulins
Korganow AS, et al.
Immunity, 10(4), 451-461 (1999)
Aspects of collagen mineralization in hard tissue formation
Wiesmann HP, et al.
International Review of Cytology, 242, 121-156 (2005)