Merck
C6366
SAFC
EX-CELL® CHO克隆培养基
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
品質等級
無菌
sterile-filtered
產品線
EX-CELL®
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
成分
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
为了 满足生物技术行业的需求而开发,这种无动物成分 培养基用于CHO细胞系的单细胞克隆, 适用于无血清悬浮培养。
應用
这种 无动物成分培养基用于维持克隆体的生存和 中国仓鼠卵巢(CHO)细胞系的生长,培养结果 相当于使用10%胎牛血清的传统方法。使用前向每500 mL培养基中无菌添加10 mL 的200 mM L-谷氨酰胺溶液。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
相关内容
Eliminate the need to clean, autoclave and assemble your traditional glass bioreactors and save days of downtime with the Mobius® 3L Single-use Bioreactor.