Merck
C0363
SAFC
EX-CELL ® CHO 5 培养基
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
别名:
CHO 培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
描述
for research or for further manufacturing use
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
適合性
endotoxin tested
成分
HEPES: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
该无动物成分制剂经过优化,可实现高蛋白产量和 CHO 细胞的卓越扩增。
其他說明
专利配方,含有无机盐、HEPES 和碳酸氢钠缓冲液、必需和非必需氨基酸、维生素、重组人胰岛素、植物水解物、其他有机化合物、微量元素和表面活性剂。
不含抗生素、抗真菌药、 L -谷氨酰胺或转铁蛋白。不含动物源性蛋白或其他成分。
注意
请勿冰冻。避光保存。培养基中的几种成分不耐光,不应长时间暴露在光照下。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2