描述
for research or for further manufacturing use
无菌性
sterile-filtered
表单
liquid
技术
cell culture | mammalian: suitable
组分
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.60 g/L
HEPES: 7.5 mM
glucose: 3.42 g/L
phenol red: yes
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
EX-CELL 302 是一种无血清培养基,专门开发用于悬浮液中转化中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞的长期生长,以表达抗体或蛋白产品。EX-CELL 302 是与 DHFR - 或谷氨酰胺合成酶或 GS 系统 ™ 配合使用的适当培养基,因为其不含次黄嘌呤、胸苷或 L -谷氨酰胺。为了与 DHFR - 选择系统配合使用,我们建议添加 4 mM L -谷氨酰胺以达到最佳生长。由于当前监管机构对原材料来源的担忧,仅使用分子量小于 10 kDa 的重组人蛋白开发了 EX-CELL 302。EX-CELL 302 中的总蛋白浓度低于 1 mg/L。为防止喷洒生物反应器系统中的剪切破坏,向 EX-CELL 302 中加入了终浓度为 0.1% 的 Lutrol 。
注意
请勿冰冻。避光保存。培养基中的几种成分不耐光,不应长时间暴露在光照下。
法律信息
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)