化驗
≥95%
形狀
powder
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CSSC1(C)C)NC(=O)[C@H](N)Cc5ccccc5)[C@@H](C)O)C(N)=O
InChI
1S/C51H69N13O11S2/c1-26(65)39(42(53)68)62-49(75)41-51(3,4)77-76-25-38(61-43(69)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(73)59-36(22-29-16-18-31(67)19-17-29)45(71)60-37(23-30-24-57-34-14-9-8-13-32(30)34)46(72)58-35(15-10-20-56-50(54)55)44(70)63-40(27(2)66)48(74)64-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,57,65-67H,10,15,20-23,25,52H2,1-4H3,(H2,53,68)(H,58,72)(H,59,73)(H,60,71)(H,61,69)(H,62,75)(H,63,70)(H,64,74)(H4,54,55,56)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1
InChI 密鑰
OFMQLVRLOGHAJI-FGHAYEPSSA-N
基因資訊
rat ... Pnoc(25516)
Amino Acid Sequence
應用
- 研究二肽基肽酶4 (DPP4) 抑制剂异亮氨酰-脯氨酰-异亮氨酸 (IPI) 和维格列汀对卡拉胶诱导炎症的抗痛觉过敏作用
- 研究其在大鼠天敌应激期间对谷氨酸和γ-氨基丁酸 (GABA) 外排的作用
- 测定在胃泌素释放肽 (Grp+) 神经元活化诱导疼痛阻断中参与的內源性阿片肽
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3