product name
结晶紫, ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥90.0% anhydrous basis
形狀
powder
損耗
≤7.5% loss on drying
顏色
green to very dark green
pH值
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble 50 g/L at 27 °C
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
吸收
passes test
適合性
passes test for sensitivity as indicator
抗生素活性譜
fungi
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
作用方式
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3