产品名称
卡马西平, powder
表单
powder
mp
191-192 °C (lit.)
溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 29 mg/mL
H2O: insoluble
ethanol: soluble
propylene glycol: soluble
创始人
Novartis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI key
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... BZRAP1(9256) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , PRNP(5621) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
rat ... Scn2a1(24766) , Scnn1a(25122) , Scnn1g(24768) , Slc6a1(79212)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
特点和优势
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves