Merck
14621C
SAFC
EX-CELL ® 620-HSF 杂交瘤细胞无血清培养基
Low-protein, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.75
描述
for research or for further manufacturing use
无菌性
sterile-filtered
表单
liquid
技术
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
组分
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
L-glutamine: no
glucose: 3.45 g/L
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
EX-CELL 620-HSF 是一种低蛋白(约 11 mg/L)无血清培养基,专门开发用于能够表达单克隆抗体和其他蛋白产品的杂交瘤和相关细胞的长期生长。以下杂交瘤、淋巴瘤和骨髓瘤细胞系经证明在 EX-cell 620-HSF 中持续长期无血清生长(> 15 代):Sp2/0、Ag14、L243、VD-10、Hut 78、K562。此外,已证明转化的中国仓鼠卵巢(CHO)细胞在该培养基中生长时具有极好的生长和生产能力。
法律信息
在美国、加拿大和欧洲有售。有关其他国家/地区的销售和限制,请咨询当地供应商。
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)