Merck
BTAG
Sigma-Aldrich
BiotinTag 小型生物素化试剂盒
别名:
生物素化试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
技術
bioconjugation: suitable
品質等級
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
针对蛋白质的定制生物素化,Sigma 提供了两种不同规模的偶联试剂盒。当需要高灵敏度和特异性时,生物素-抗生物素蛋白系统受到青睐。生物素可以与抗体、凝集素、酶和其他蛋白质结合。 试剂盒中的操作方案已针对抗体进行了优化。抗生物素蛋白以高亲和力(Ka= 1015 M)和特异性与生物素结合。当生物素蛋白与酶或荧光染料结合后,可通过酶促反应将底物底物转化为形成可见产物,或通过分光光度法或流式细胞术检测荧光来鉴定生物素化化合物。
應用
BiotinTag Micro Biotinylation 试剂盒已用于生成生物特异性 IgG2a 抗体偶联物 以及白细胞介素 9 受体 α (IL-9Rα) 和胸腺基质淋巴生成素 α (TSLPRα) 的生物素酰化。
生物素已用氨基己酸酯修饰,然后通过与磺基-N-羟基琥珀酰亚胺 (BAC-Sulfo-NHS)的酯键活化。氨基己酸酯提供了一个六碳间隔子,可减少生物素上的空间位阻并提高亲和素上结合位点的可及性。羟基琥珀酰亚胺的磺化增加了试剂的极性,使其在水性缓冲液中易于溶解。该酯提供了与不稳定酯键相邻的羰基碳作为可及性赖氨酸残基的伯胺侧链的靶标,通过酰胺键将生物素氨基己酸酯与蛋白质连接。
特點和優勢
  • 完整的标记和分析方案
  • BAC-Sulfo-NHS 完全溶于水
  • 不需要 DMF 或 DMSO
  • 在中性 pH 和生理离子强度下实现生物素化,无需使用严苛条件,避免了损伤敏感的蛋白
  • 使用凝胶过滤快速分离结合物与反应物
  • 结合物中的生物素与蛋白质(对于抗体)的摩尔比为 2 至 5
• 两种规格可供选择:
每次反应 1mg 蛋白质(B-TAG)
每次反应 10mg 蛋白质(BK-101)
• 试剂足够进行 5 次标记
分析報告
步骤:
通过 4 个简单的步骤进行结合:
1.用磷酸盐缓冲液(PB)重悬 BAC-Sulfo-NHS。
2.将 BAC-Sulfo-NHS 加入蛋白质中,在室温下反应 30 分钟。
3.通过凝胶过滤将偶联物与反应物分离。
4.通过抗生物素蛋白-HABA 测定(仅 BK-101)测定用于生物素标记的结合物。结合物随时可用。偶联物为即用型。
法律資訊
BiotinTag is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • P38130.01 M PBS, pH 7.4, powder 1 L化学品安全说明书
  • P38130.1 M phosphate buffer, pH 7.2, powder 1 x 5化学品安全说明书
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
访问文档库
Quantum dot enabled lateral flow immunoassay for detection of cardiac biomarker NT-proBNP
Wilkins MD, et al.
Sensing and Bio-Sensing Research, 21, 46-53 (2018)
Ming Yang et al.
Viruses, 14(4) (2022-04-24)
Foot-and-mouth disease virus (FMDV) causes FMD, a highly contagious disease of cloven-hoofed animals including cattle, goats, pigs and sheep. Rapid detection of FMDV is critical to limit the devastating economic losses due to FMD. Current laboratory methods for FMDV detection
IL-2,-7, and-15, but not thymic stromal lymphopoeitin, redundantly govern CD4+ Foxp3+ regulatory T cell development
Vang KB, et al.
Journal of Immunology, 181(5), 3285-3290 (2008)
Carole L Browne et al.
The Journal of experimental biology, 210(Pt 7), 1275-1287 (2007-03-21)
Numerous reports document that the 70 kDa heat shock proteins are not only intracellular proteins but are also present in blood and other extracellular compartments. How they affect cell function from the extracellular space remains unclear. Using two well-characterized cell