Key Documents
BACSMLS
Sigma-Aldrich
胆汁酸/肉碱/甾醇代谢物标准库
Supplied by IROA Technologies
别名:
质谱代谢物文库
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41141802
NACRES:
NA.28
形狀
solid
包裝
pkg of 1 plates
製造商/商標名
IROA Technologies
板尺寸
96 wells
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
化合物用作标准品可单独进样,也可采取策略合并化合物,以实现每次进样分析多种混合物。
應用
BACSMLS(胆汁酸/肉碱/甾醇代谢物标准品库)是经济易用形式的高质量生化小分子的集合。该标准品库最常用于MS代谢物鉴定和定量。
特點和優勢
96种独特的小分子有机酸代谢物,涵盖关键的代谢途径。
如需查看库中最新批次化合物的完整列表,请下载以下板图:
随软件下载提供完整的板图,包括名称、母离子CID、分子式、分子量、CAS、ChEBI、HMDB ID、PubChem化合物和物质ID。
準備報告
化合物预先称重,每孔5 μg,足以进行多次注射。按字母数字指定的位置排列在96孔聚丙烯板上。 Discovery软件帮助构建库,可用于代谢组化合物ID。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
法律資訊
BACSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
MLSDiscovery is a trademark of IROA Technologies LLC
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
访问文档库
Dimitra Diamantidou et al.
Journal of chromatography. A, 1690, 463779-463779 (2023-01-22)
Untargeted metabolomic studies require an extensive set of analyte (metabolic) information to be obtained from each analyzed sample. Thus, highly selective, and efficient analytical methodologies together with reversed-phase (RP) or hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) are usually applied in these
Charles M Nichols et al.
Analytical chemistry, 90(24), 14484-14492 (2018-11-20)
In this work, we established a collision cross section (CCS) library of primary metabolites based on analytical standards in the Mass Spectrometry Metabolite Library of Standards (MSMLS) using a commercially available ion mobility-mass spectrometer (IM-MS). From the 554 unique compounds