抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60 kDa
物種活性
human
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved sections of human cerebellum
immunoprecipitation (IP): 1-2 μL using extract of human HEK-293T cells expressing recombinant human Beclin 1 fusion protein
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:250-1:500 using whole extract of human HeLa cells
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BECN1(8678)
一般說明
免疫原
應用
- 免疫荧光染色
- 免疫印迹
- 免疫组化
- 免疫沉淀
生化/生理作用
外觀
法律資訊
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3