Merck
SAB3500285
Sigma-Aldrich
抗-LAMP-1 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗 溶酶体相关膜蛋白 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 46 kDa
物種活性
rat, human, mouse
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LAMP1(3916)
一般說明
溶酶体相关膜蛋白1 (LAMP-1)是I型跨膜蛋白,具有短胞质尾,其中含有溶酶体靶向信号。编码该蛋白的基因位于人染色体13q34上。
免疫原
LAMP-1抗体靶标为靠近人LAMP-1中心的一个15氨基酸肽。
應用
兔抗-LAMP-1抗体可用于免疫印迹分析。
生化/生理作用
溶酶体相关膜蛋白1(LAMP-1)可作为细胞内的受体。有研究发现它在多种类型癌细胞的胞质中表达,并且可能参与肿瘤侵袭。LAMP-1对于穿孔素运送到溶解颗粒以及这些溶解颗粒的运动至关重要。敲除这种蛋白质可抑制人类自然杀伤细胞的细胞毒性。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
聯結
可通过封闭肽SBP3500285阻断此抗体的作用。
外觀
以含有 0.02% 叠氮化钠的 PBS 形式提供。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
LAMP1/CD107a is required for efficient perforin delivery to lytic granules and NK-cell cytotoxicity.
Krzewski K
Blood (2013)
Monosomy and ring chromosome 13 in a thyroid nodular goiter-do we underestimate its relevance in benign thyroid lesions?
Sendt W
Cancer Genetics (2012)
A dynamic network of estrogen receptors
in murine lymphocytes: fine-tuning
the immune response
Andrea E. Schneider
Journal of Leukocyte Biology (2017)
Expression of the lysosomal-associated membrane protein-1 (LAMP-1) in astrocytomas.
Jensen SS
International Journal of Clinical and Experimental Pathology (2013)
Constitutive expression of a COOH-terminal leucine mutant of lysosome-associated membrane protein-1 causes its exclusive localization in low density intracellular vesicles.
Akasaki K
Journal of Biochemistry (2014)