主要文件
AXYTGL200RD57RS
Gel cutting tips
O.D. 0.57 mm, round, racked, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs, sterile
别名:
pipet tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
材料
clear
無菌
sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
製造商/商標名
Corning TGL-200RD-57-R-S
包裝
pkg of 2x200tips/cs
外徑
0.57 mm
尺寸
200 μL
容積
200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)