AXYT1000CR
移液器吸头
racked, size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
别名:
Disposable pipette tips, Laboratory pipette tips, Pipetting accessories
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.02
尺寸:
1000 μL
无菌性:
non-sterile
特点
:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
包装:
pkg of 5x1000tips/cs
制造商/商品名称:
Axygen Inc T-1000-C-R
Corning
Corning
推荐产品
其他说明
Browse all pipette tips