主要文件
AXYTF205WBRS
移液器吸头
capacity 200 μL, wide bore, filtered, clear, sterile
别名:
移液器头
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.02
物料
clear
无菌性
γ-irradiated
sterile
特点
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
wide bore
包装
case of 960 tips racked
制造商/商品名称
Axygen Inc
Corning TF-205-WB-R-S
容量
200 μL
体积
200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
浏览所有移液管吸头
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1