主要文件
AXYP2MLSQC
深孔板
96 square wells, working volume 2.0 mL, 25 ea of
别名:
Corning cell culture plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料 :
square bottom clear polypropylene wells
最大体积:
2.2 mL
尺寸:
96 wells
工作体积:
2.0 mL
物料
square bottom clear polypropylene wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
包装
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
制造商/商品名称
Axygen Inc P-2ML-SQ-C
Corning
最大体积
2.2 mL
尺寸
96 wells
工作体积
2.0 mL
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Axygen®深孔和分析微孔板由耐高温和化学腐蚀的优质聚丙烯制成。
  • 适用于样品收集、体外培养箱和长期储存。
  • 微孔板的方孔设计确保充分的样品回收。
  • 可用热封膜密封平板保护样品。
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)