一般說明
- Axygen®深孔板和分析微孔板由耐高温和化学腐蚀的优质聚丙烯制成。
- 适用于样品收集、体外培养箱和长期储存。
- 微孔板的圆孔设计确保充分的样品回收。
- 可用热封膜密封孔板保护样品。
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.