偶联物
alkaline phosphatase conjugate
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
BG-18, monoclonal
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
bovine (non-reactive to IgM)
请勿与下列物质发生反应
pig, human, rabbit, sheep, cat, guinea pig, canine, horse, goat
技术
direct ELISA: 1:25,000
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:75 using using rabbit spleen sections and bovine anti-rabbit IgG
western blot (chemiluminescent): 1:100,000
同位素/亚型
IgG1
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特异性
免疫原
应用
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunohistochemistry
生化/生理作用
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)