主要文件
92936
Supelco
色度标准溶液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B
别名:
棕色色度校准标准液(B1至B9)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
Agency
according to Ph. Eur.
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包装
ampule of 10 mL
应用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
包装形式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
试剂盒包括一套九个棕色参考标准品(从B1到B9按顺序识别)和1%氯化氢水溶液。根据欧洲药典(Ph. Eur.)第2.2.2章液体的′着色度′,该溶液由三氯化铁、二氯化钴和五水硫酸铜等三种原生金属盐溶液组成。
应用
它们可用于校准和/或质量控制标准品测定棕-黄-红色范围内液体的着色程度。
特点和优势
  • 即用型溶液
  • 根据欧洲药典的规定制备和质检
  • 提供10mL防拆安瓿包装
  • 标签上注明的有效期和有限保质期
  • 随附详细的分析证书,有助打造有效的质量管理体系
组分
根据欧洲药典,这是一组以下颜色参比溶液:
  • 颜色参比溶液 B1-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 B2-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 B3-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 B4-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 B5-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 B6-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 B7-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 B8-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 B9-10 mL 安瓿
  • 盲样:盐酸溶液,1% 水溶液-10 mL 安瓿
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)