Merck
A4302
Sigma-Aldrich
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
aminopeptidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
别名:
L-Alanine 4-methyl-7-coumarinylamide trifluoroacetate salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14N2O3 · C2HF3O2
CAS号:
分子量:
360.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
product name
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, aminopeptidase substrate
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
螢光
λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H14N2O3.C2HF3O2/c1-7-5-12(16)18-11-6-9(3-4-10(7)11)15-13(17)8(2)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8H,14H2,1-2H3,(H,15,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1
InChI 密鑰
YYGKKBUKGNFDJW-QRPNPIFTSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3