主要文件
164545
Sigma-Aldrich
7-氨基-4-甲基香豆素染色剂(零售包装)
≥98% (HPLC), solid
别名:
7-氨基-4-甲基香豆素染色剂(零售包装), AMC,香豆素120
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9NO2
CAS号:
分子量:
175.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
7-氨基-4-甲基香豆素染色剂(零售包装), Reagent used to prepare fluorogenic 7-amido-4-methylcoumarin (AMC) based substrates for the detection of proteolytic enzyme activity.
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
acetone: 10 mg/mL
DMF: soluble
荧光
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1cc2c(cc1)C(=CC(=O)O2)C
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3
InChI key
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
一般描述
用于制备用于检测蛋白水解酶活性的荧光7-氨基-4-甲基香豆素(AMC)基底物的试剂。在酶分析中用作标准品。
用于制备用于检测蛋白水解酶活性的荧光7-氨基-4-甲基香豆素(AMC)基底物的试剂(最大激发波长:~365-380 nm;最大发射波长:~430-460 nm)。也在酶分析中用作标准品。
生化/生理作用
主要靶标
蛋白水解酶活性的检测
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。DMF和DMSO储备液可在-20°C下稳定保存6个月。丙酮储备液可在4°C或-20°C下稳定保存1周。
其他说明
Kanaoka, Y., et al. 1982.Chem. Pharm. Bull.30, 1485.
Zimmerman, M., et al. 1977.Anal.Biochem.78, 47.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3