Merck
A2981
Sigma-Aldrich
抗-ATG4B 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
抗-APG4B, 抗-AUTL1, 抗-AUT样1半胱氨酸内肽酶, 抗-Autophagin-1, 抗-KIAA0943, 抗-hAPG4B, 抗-半胱氨酸蛋白酶ATG4B, 抗-自噬相关半胱氨酸内肽酶1, 抗-自噬相关蛋白4同源物B, ATG4
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~44 kDa
种属反应性
mouse, rat, human
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtaAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human cerebellum sections
western blot: 1:125-1:500 using whole extract of 3T3 cells
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extract of rat brain
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ATG4B(23192)
mouse ... Atg4b(66615)
rat ... Atg4b(316640)
相关类别
一般描述
ATG4B是通过自噬参与细胞降解的半胱氨酸蛋白酶C-54家族的一员。
ATG4B(自噬相关4B半胱氨酸肽酶)是酵母Atg4的哺乳动物直系同源物,它是一种半胱氨酸蛋白酶。它在人和大鼠组织中广泛表达,在大脑中含量最高。该基因定位于人染色体2q37。
免疫原
对应于人ATG4B第6-22个氨基酸的合成肽,通过C-末端的半胱氨酸残基与KLH发生偶联。相应的序列在小鼠中是相同的。
应用
兔抗ATG4B抗体适用于
  • 蛋白质免疫印迹
  • 免疫组织化学
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫组织化学分析(1 篇论文)
Western 印迹分析(1 篇论文)
生化/生理作用
ATG4B(自噬相关4B半胱氨酸肽酶)参与哺乳动物凋亡的调节。它还参与轻链3 (LC3)的脂质化。ATG4B负责处理哺乳动物Atg8的同源物:16 kDa高尔基体相关ATPase增强子(GATE16)、γ-氨基丁酸 A型受体相关蛋白(GABARAP)和LC3。它在合成后立即去除proLC3的羧基末端区域,从而生成可溶性LC3-1,并暴露出羧基末端Gly。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
法律信息
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
AKT-mediated phosphorylation of ATG4B impairs mitochondrial activity and enhances the Warburg effect in hepatocellular carcinoma cells
Ni Z, et al.
Autophagy, 14(4), 685-701 (2018)
O-GlcNAcylation of ATG4B positively regulates autophagy by increasing its hydroxylase activity
Jo YK, et al.
Implant Dentistry, 7(35), 57186-57186 (2016)
The 2q37-deletion syndrome: an update of the clinical spectrum including overweight, brachydactyly and behavioural features in 14 new patients
Leroy C, et al.
European Journal of Human Genetics, 21(6), 602-602 (2013)
Let-7i-Induced Atg4B Suppression Is Essential for Autophagy of Placental Trophoblast in Preeclampsia
Xu Y, et al.
Journal of Cellular Physiology, 232(9), 2581-2589 (2017)
Essential role for the ATG4B protease and autophagy in bleomycin-induced pulmonary fibrosis
Cabrera S, et al.
Autophagy, 11(4), 670-684 (2015)