916
1 of 10
Sigma-Aldrich
N8505
乙酸-1-萘酯
91A
白细胞乙酸α-萘酯(非特异性酯酶)试剂盒
N8000
丁酸 1-萘酯
F0500
固蓝RR盐
91C
白细胞氯乙酸AS-D萘酚酯(特异性酯酶)试剂盒
90A1
N6875
乙酸-2-萘酯
915
Citrate Solution
917
蓝色基BB溶液 溶液
D9805
固蓝B盐
solution
500
Expiry date on the label.
for in vitro diagnostic use
12.5 mg/mL
hematologyhistology
wet ice
2-8°C
CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Danger
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Eyes,Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
98.1 °F - closed cup
36.7 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
911
萘酚 AS-D 氯醋酸溶液 溶液
914
亚硝酸钠 溶液
913
Trizmal™ 缓冲液
905
萘酚乙酸酯
1804
副品红溶液 溶液
N8130
4-硝基苯基乙酸酯
F8761
快速石榴石 GBC 硫酸盐