方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to slightly yellow
抗生素抗菌谱
Gram-positive bacteria
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CO[C@H]1[C@@H](CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C42H69NO15/c1-23(2)19-32(47)56-40-27(6)53-34(22-42(40,8)50)57-37-26(5)54-41(36(49)35(37)43(9)10)58-38-29(17-18-44)20-24(3)30(46)16-14-12-13-15-25(4)52-33(48)21-31(39(38)51-11)55-28(7)45/h12-14,16,18,23-27,29-31,34-41,46,49-50H,15,17,19-22H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27+,29+,30+,31-,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42-/m1/s1
InChI key
XJSFLOJWULLJQS-NGVXBBESSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2