等级
for molecular biology
质量水平
分子量
1000-2000 g/mol
组成
Sapogenin, 8-25%
技术
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
CMC
0.001-0.01%
密度
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
异质活性
DNase, RNase, Protease, Phosphatase, none detected
SMILES字符串
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
InChI key
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为磷酸缓冲液(PBS)组分,处理细胞用于免疫细胞化学和共聚焦显微镜分析
- 透化细胞,用于测定线粒体总质量
- 作为内参试剂,用于黑乳海参皂苷提取
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2