主要文件
40857
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 5 μm
别名:
PS-MAGFluoRed_Biotin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.32
组成
iron oxide, ≥20%
浓度
0.1 wt. % (solid)
粒径
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
密度
1.3-2.3 g/cm3
荧光
λex 650 nm; λem 678 nm
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoRed fluorescent dye
分析说明
activity of streptavidin POD: >500 U/g
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
410.0 °F
闪点(°C)
210 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)