描述
anionic
质量水平
产品线
BioUltra
方案
≥99.0% (NT)
表单
powder
旋光性
[α]20/D +44±2°, c = 2% in H2O
分子量
average mol wt 1200-5000
聚集数
3-12
杂质
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% cholic acid (TLC)
≤6.1% water
pH值(酸碱度)
7.5-9.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
CMC
2-6
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.08
HLB
16
SMILES字符串
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3