Merck
24405C
SAFC
EX-CELL® 405 昆虫细胞无血清培养基
Protein-free, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for insect cell culture
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.71
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
描述
for research or for further manufacturing use
表单
dry powder
技术
cell culture | insect: suitable
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
杆状病毒是用于生产重组蛋白的强效表达系统。最知名、研究最透彻的杆状病毒载体表达系统 (BEVS) 利用草地贪夜蛾细胞(特别是 Sf9)作为优选宿主细胞,通过重组苜蓿银纹夜蛾核多角体病病毒感染以表达异源蛋白。最近的研究表明其他细胞系可成为比灰翅夜蛾细胞更好的表达载体。据报道,粉纹夜蛾的 BTI-TN-5B1-4 克隆体(常称为 High Five™)可作为优秀的宿主载体,利用 BEVS 表达精选的重组蛋白。该细胞系具有很强的贴壁性质,但也可适应悬浮生长。
EX-CELL™ 405 是一种无血清、适合 BTI-TN-5B1-4 (Tn5, High Five) 细胞生长和存活的理想培养基。此外,EX-CELL 405 可支持 High Five 细胞生产重组蛋白,比所报道的 Sf9 细胞产量更高。EX-CELL 405 也是一种完全培养基,在使用前不需要补充蛋白质。
杆状病毒是用于生产重组蛋白的强效表达系统。最知名、研究最透彻的杆状病毒载体表达系统 (BEVS) 利用草地贪夜蛾细胞(特别是 Sf9)作为优选宿主细胞,通过重组苜蓿银纹夜蛾核多角体病病毒感染以表达异源蛋白。最近的研究表明其他细胞系可成为比灰翅夜蛾细胞更好的表达载体。据报道,粉纹夜蛾的 BTI-TN-5B1-4 克隆体(常称为 High Five™)可作为优秀的宿主载体,利用 BEVS 表达精选的重组蛋白。该细胞系具有很强的贴壁性质,但也可适应悬浮生长。
EX-CELL™ 405 是一种无血清、适合 BTI-TN-5B1-4 (Tn5, High Five) 细胞生长和存活的理想培养基。此外,EX-CELL 405 可支持 High Five 细胞生产重组蛋白,比所报道的 Sf9 细胞产量更高。EX-CELL 405 也是一种完全培养基,在使用前不需要补充蛋白质。
数量
按照每升培养基42.7克粉末配制。
法律信息
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gulzhakhan Sadvakassova et al.
BMC research notes, 2, 215-215 (2009-10-27)
C21, the C-terminal peptide of thrombospondin-4, has growth promoting activity and was discovered as one of several erythropoietin-dependent endothelial proteins. C21 stimulates red cell formation in anemic mice and is a growth factor for CD34+ and CD36+ hematopoietic cells, skin
R A Taticek et al.
Biotechnology progress, 17(4), 676-684 (2001-08-04)
Culture conditions required for obtaining maximum recombinant protein concentrations from two cell lines, Spodoptera frugiperda (IPLBeta-Sf21-AE) and Trichoplusia ni (Tn 5Beta-1-4), were determined in this work. Conditions studied include mode of culture (suspended vs attached), agitation rates, inoculum sizes, cell
M S Donaldson et al.
Biotechnology progress, 14(4), 573-579 (1998-08-08)
The BTI-Tn5B1-4 insect cell line, commercially available as the High Five cell line (Invitrogen), supports higher levels of recombinant protein production compared to existing insect cell lines. Proprietary serum-free media such as ExCell 405 (JRH Biosciences), Express Five (Life Technologies)