一般描述
GS系统™利用谷氨酰胺合成酶(GS)基因作为一种可选择的标记用于在哺乳动物细胞中进行重组蛋白的表达,特别是NS0和CHO细胞。该系统已被证明在与细胞系开发的速度和效率方面具有显著的优势,并已导致了抗体和其他重组蛋白的高产率。
应用
GS补充剂 50X已被作为培养基的补充剂用于GS-NS0小鼠骨髓瘤细胞的生长。
谷氨酰胺合成酶(GS)系统用于来自哺乳动物细胞的重组蛋白表达。 谷氨酰胺依赖性的细胞在用谷氨酰胺合成酶基因转染后可在合适的谷氨酰胺缺失培养基中进行选择性的生长。
包装
含有(mg/L):L-丙氨酸 450.0, L-天门冬氨酸 · H2O 4261.0, L-天门冬氨酸 650.0, L-谷氨酸3750.0, L-脯氨酸 575.0, L-丝氨酸 500.0, 腺苷 350.0, 鸟苷 350.0, 胞苷 350.0, 尿苷 350.0, and 胸苷 12.0
数量
一毫升可被添加至50 mL的细胞培养基中。
储存及稳定性
将GS补充剂 50X避光保存在-10至-40 °C。
法律信息
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Energy-based culture medium design for biomanufacturing optimization: A case study in monoclonal antibody production by GS-NS0 cells.
Quiroga-Campano A L, et al.
Metabolic engineering, 47, 21-30 (2018)
Doyle, A., et al.
Cell and Tissue Culture: Laboratory Procedures, 27D, 3-3 (1999)