主要文件
111-GS
Sigma-Aldrich
微血管内皮细胞生长补充剂(30ml)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.71
表单
liquid
保质期
1 yr
制造商/商品名称
Cell Applications, Inc
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
添加到基础培养基中以构建生长培养基
质量
每批都已进行了测试,以支持接种、扩散和增殖
制备说明
包含在实验方案中
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)