主要文件
B211-GS
Sigma-Aldrich
牛内皮细胞生长补充剂 (30 ml)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.71
形狀
liquid
儲存期限
1 yr
製造商/商標名
Cell Applications, Inc
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
添加到基础培养基中以构建生长培养基
品質
每批都已进行了测试,以支持接种、扩散和增殖
準備報告
包含在实验方案中