儲存期限
6 mo.
製造商/商標名
Cell Applications, Inc
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
内皮细胞生长培养基v2(500 ml)是一种一体化即用型培养基,含有促进加速生长的生长因子。
應用
内皮细胞生长培养基v2 (500 ml)用于培养:
- 人动脉内皮细胞
- 人心脏微血管内皮细胞
- 人冠状动脉内皮细胞
品質
每批都已进行了测试,以支持接种、扩散和增殖
準備報告
包含在实验方案中
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1