Merck
737828
Sigma-Aldrich
Drierite
with indicator, 10-20 mesh
别名:
硫酸钙, 石膏
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaSO4
CAS号:
分子量:
136.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
品質等級
形狀
chunks
技術
gas chromatography (GC): suitable
粒徑
10-20 mesh
SMILES 字串
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI 密鑰
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
无水硫酸钙 (CaSO 4 ) 可用作以下研究中的干燥剂:
  • 用于在生物样品中甲醇、乙醇和异丙醇的气相色谱法估计过程中通过吸附去除水分。
  • 作为空气干燥的洗涤器。
  • 用于在汽化焓的量热估算过程中干燥腈样品。
  • 用于去除大气污染监测中二氧化碳库仑法估算过程中的水蒸气。
法律資訊
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
H LYONS et al.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)
Respirometry: anhydrous drierite equilibrates with carbon dioxide and increases washout times.
White CR, et al.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 79(5), 977-988 (2006)