Merck
419931
Sigma-Aldrich
过滤剂
Celite® 545
别名:
硅藻土,助熔煅烧
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11101527
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.54
形狀
powder
品質等級
製造商/商標名
Celite® 545
參數
4.0 (Permeability(Darcy))
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
过滤剂(硅藻土)由硅藻化石骨架形成的天然无定形二氧化硅组成。它在使用或不使用助焊剂材料的情况下,被浸提、粉碎、干燥和煅烧。DE 广泛用作建筑材料、油漆的填料和农药的防结块剂。具有较高的吸水、吸油性。已评估了 DE 不同样品的潜在毒性。
應用
过滤剂(硅藻土)可用于以下工艺:
  • 作为柱色谱的吸附剂。
  • 壳聚糖改性硅藻土的合成及其对水中腐殖酸的提取。
  • 多孔二氧化硅陶瓷的合成。
法律資訊
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Porous ceramic monoliths based on diatomite.
Saponjic A, et al.
Ceramics International, 41(8) , 9745-9752 (2015)
Study on Adsorption Removal of Humic Acid in Water by Modified Clays.
Wang YH, et al.
Applied Mechanics and Materials, 707, 247-250 (2015)
The global variability of diatomaceous earth toxicity: a physicochemical and in vitro investigation.
Nattrass C, et al.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology (London, England), 10(1), 25-25 (2015)
Manipulating surface wettability and oil absorbency of diatomite depending on processing and ambient conditions.
Ozen I, et al.
Applied Surface Science, 332, 22-31 (2015)
Induction of p53-independent growth inhibition in lung carcinoma cell A549 by gypenosides.
Journal of cellular and molecular medicine (2015).
Liu JS, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(7), 1697-1709 (2015)