Merck
221791
Sigma-Aldrich
煅烧硅藻土
别名:
Diatomaceous earth, calcined
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11101527
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
形狀
powder
品質等級
參數
(0.30) (Permeability(Darcy))
粒徑
150 mesh (<=5.0%, Tyler sieve retain)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
AW Standard Super-Cel® NF is a filter aid derived from diatomaceous earth.
應用
适用于大多数过滤应用
品質
不含有机物质
準備報告
酸洗
法律資訊
Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects