主要文件
8.14483
Sigma-Aldrich
氨基硫酸
for synthesis
别名:
氨基硫酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H3NO3S
CAS号:
分子量:
97.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
EC索引号:
226-218-8
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
质量水平
方案
≥99% (acidimetric)
表单
solid
pH值(酸碱度)
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
溶解性
213 g/L
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(酸量法): ≥ 99.0 %
鉴别(IR):符合检验
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1