等级
HPLC grade
质量水平
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽压
4.05 psi
方案
≥99.8%
表单
liquid
自燃温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
技术
HPLC: suitable
杂质
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
颜色
APHA: ≤10
透射比
220 nm, ≥40%
250 nm, ≥80%
260 nm, ≥90%
290 nm, ≥99%
折射率
n20/D 1.369 (lit.)
沸点
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: ≤1.0
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
应用
food and beverages
SMILES字符串
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
其他说明
- 货号 34875-4X2.5L的产品即将停产。请订购34875-2.5L单瓶装,因为其具体参数与上述产品本质相同。
- 货号34875-6X1L的产品即将停产。请订购34875-1L单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-18.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-28 °C - closed cup