589595
5.89595
别名:
MTBE, 甲基叔丁基醚
1 of 10
Sigma-Aldrich
306975
叔丁基甲基醚
Supelco
1.01845
1.01849
401757
四氢呋喃
08603
1.04391
正己烷
791962
环戊基甲醚
673277
2-甲基四氢呋喃
MX0826
tert-Butyl methyl ether
253898
叔丁基乙基醚
anhydrous
200
3.1 (vs air)
99.8%
705 °F
15.1 %
n20/D 1.369 (lit.)
55-56 °C (lit.)
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
COC(C)(C)C
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Danger
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
3 - Flammable liquids
WGK 1
-18.4 °F - closed cup
-28 °C - closed cup