等级
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽压
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
356 °F
包含
~25 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
22 %
技术
GC/GC: suitable
杂质
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetaldehyde
≤0.005% peroxides (as H2O2)
≤0.01% carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.05% water (Karl Fischer)
折射率
n20/D 1.4210-1.4240
n20/D 1.422 (lit.)
pH值(酸碱度)
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
沸点
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
转变温度
solidification point ≤11 °C
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES字符串
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
51.8 °F - closed cup
闪点(°C)
11 °C - closed cup