Merck
236500
Sigma-Aldrich
乙酸钠 三水合物
ACS reagent, ≥99%
别名:
醋酸 钠盐 三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COONa · 3H2O
CAS号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥99%
形狀
crystals or chunks
自燃溫度
1112 °F
雜質
MnO4- reducers, passes test
≤0.005% insolubles
pH值
7.5-9.2 (25 °C, 5%)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES 字串
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI 密鑰
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酸钠三水合物(SAT)是乙酸的水合钠盐。它是一种优秀的无机相变材料(PCM),由于其高储能密度和热导率,广泛用于染色、印刷、制药和缓冲剂领域。
應用
乙酸钠三水合物可用作:
  • 在温和条件下通过化学还原GO(氧化石墨烯)合成石墨烯纳米片的还原剂。
  • 制备有机硅/三水合乙酸钠杂化物。
  • 酚、醇和硫醇与乙酸酐的无溶剂乙酰化中的催化剂。
其他說明
乙酸激酶的酶底物(酶代码 EC 2.7.2.1)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Water-responsive shape memory hybrid: Design concept and demonstration.
Fan K, et al.
Express Polymer Letters, 5(5), 409-416 (2011)
Methyl radical in irradiated single crystals of sodium acetate trihydrate.
Rogers MT and Kispert LD.
J. Chem. Phys. , 46(1), 221-223 (1967)
The crystal structure of sodium acetate trihydrate.
Cameron TS, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 32(1), 87-90 (1976)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 995-995 (1994)
Horng-Ruey Chua et al.
Journal of critical care, 27(2), 138-145 (2012-03-24)
The purpose of the study was to determine the effects of Plasma-Lyte 148 (PL) vs 0.9% saline (NS) fluid resuscitation in diabetic ketoacidosis (DKA). A multicenter retrospective analysis of adults admitted for DKA to the intensive care unit, who received