Merck
208221
Sigma-Aldrich
一氯化碘
reagent grade, ≥95%
别名:
氯化碘
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ICl
CAS号:
分子量:
162.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
方案:
≥95%
等级:
reagent grade
表单:
solid or liquid
等级
reagent grade
质量水平
方案
≥95%
表单
solid or liquid
沸点
97.4 °C (lit.)
密度
3.24 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
InChI key
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一氯化碘是一种卤素间化合物。它可与乙基、异丙基和丁基苯形成多种络合物。通过极性溶剂中溶解一氯化碘,可获得一氯化碘导电溶液。一氯化碘是一种绿色氧化剂,参与以下转化过程:
  • 醛糖半缩醛对应相应的醛糖内酯
  • 二芳基甲醇与相应的二芳基甲酮
  • 芳基烷基甲醇与相应的芳基烷基甲酮
  • 二烷基甲醇与相应的二烷基甲酮
应用
一氯化碘(ICl)试剂可用于以下过程:
  • 甲氧基和二甲氧基苯的卤化
  • 黄酮的合成。
  • 1-萘醛的制备。
它可在烷基硼烷转化为烷基碘化物过程中用作碘化剂。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of 1-naphthaldehydes via the cascade reactions of 1-phenylpent-4-yn-2-ols promoted by iodine monochloride
Li B, et al.
Tetrahedron Letters, 57.17, 1843-1846 (2016)
Iodine Monochloride (ICl) as a Highly Efficient, Green Oxidant for the Oxidation of Alcohols to Corresponding Carbonyl Compounds
Wei, Peng, et al.
Synthetic Communications, 45.12, 1457-1470 (2015)
A mild and convenient procedure for conversion of alkenes into alkyl iodides via reaction of iodine monochloride with organoboranes.
Kabalka GW and Gooch III EE.
The Journal of Organic Chemistry, 45(18), 3578-3580 (1980)
Polymethylbenzene complexes of iodine and iodine monochloride.
Andrews LJ and Keefer RM.
Journal of the American Chemical Society, 74(18), 4500-4503 (1952)
Ultrasonic-assisted synthesis of flavones by oxidative cyclization of 2'-hydroxychalcones using iodine monochloride.
Lahyani A and Trabelsi M.
Ultrasonics Sonochemistry, 31, 626-630 (2016)