蒸汽壓力
1 mmHg ( 428 °C)
品質等級
等級
puriss.
化驗
98-100.5%
形狀
crystalline powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
雜質
heavy metals, complies
oxide chloride (as ZnO), complies
residual solvents, complies
≤0.005% foreign heavy metals (as Pb)
≤0.005% total nitrogen (N)
≤0.03% ammonium (NH4)
≤1% alkalis/earth alkalis
pH值
4.6-5.5 (20 °C, 10%)
mp
293 °C (lit.)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Al:, in accordance
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Ca:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
Fe:, in accordance
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mg:, in accordance
Na: ≤100 mg/kg
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化锌是一种由锌和氯组成的无色白色化合物,可用作焊接助焊剂。
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3