Merck
429430
Sigma-Aldrich
氯化锌
anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
别名:
二氯锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnCl2
CAS号:
分子量:
136.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
蒸汽壓力
1 mmHg ( 428 °C)
化驗
≥99.995% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
732 °C/1 atm (lit.)
mp
293 °C (lit.)
溶解度
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究了在氯化锌-1-乙基-3-甲基咪唑氯化物熔盐体系中,锌在玻碳和镍基片上的电沉积。
應用
可使用氯化锌:
  • 羰基底物与酸性亚甲基试剂的 knoevenagel 缩合反应
  • 制备多孔碳纳米纤维,用于制备超级电容器的高效电极
  • 富马酸丙烯酯合成中的催化剂
  • 纳米氧化锌薄膜的低温合成
  • 在低团聚氧化锌纳米粒子的合成中。纳米粒子的水悬浮液在可见光范围内表现出较高的透过率,但在紫外范围内表现出较强的吸收。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
其他客户在看
Gorbik, P.P., et al.
Dopovidi Natsional'noi Akademii Nauk Ukranaie, 1, 135-135 (2004)
Tsuzuki, T., et al.
J. Autralasian Ceram. Soc., 38, 15-15 (2002)
Electrodeposition of zinc from a Lewis acidic zinc chloride-1-ethyl-3-methylimidazolium chloride molten salt.
Lin Y-F and Sun I.
Electrochimica Acta, 44(16), 2771-2777 (1999)
Self-Sustained Thin Webs Consisting of Porous Carbon Nanofibers for Supercapacitors via the Electrospinning of Polyacrylonitrile Solutions Containing Zinc
Kim C, et al.
Advanced Mat., 19(17), 2341-2346 (2007)
Zinc chloride as a new catalyst for Knoevenagel condensation.
Shanthan RP and Venkataratnam RV.
Tetrahedron Letters, 32(41), 5821-5822 (1991)
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.