Merck
07104
Sigma-Aldrich
盐酸
24.5-26.0%, puriss.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
产品名称
盐酸, puriss., 24.5-26.0%
蒸汽密度
1.3 (vs air)
蒸汽压
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
等级
puriss.
方案
24.5-26.0%
表单
liquid
杂质
≤0.0001% free chlorine (Cl)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
灼烧残渣
≤0.002% (as SO4)
沸点
>100 °C (lit.)
密度
1.18 g/L at 20 °C
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤2 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤5 mg/kg
痕量阳离子
As: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES字符串
Cl
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
  • 解锁高温下的高性能HCl吸附:本研究介绍了使用盐酸溶液合成稳定的Ca-Mg-Al混合氧化物。这些材料在吸附酸性气体的环境应用中至关重要,展示了盐酸在开发空气污染问题解决方案中的作用(Cao et al., 2024)。
  • 低碳钢的可持续绿色缓蚀:这里使用盐酸测试新型环保缓蚀剂。这在注重抵抗化学侵蚀保持材料完整性的行业中至关重要,突出了盐酸在创新材料科学应用中的作用(Rizi et al., 2023)。
  • 由硼酸锌前驱体合成氧化锌纳米棒:本研究使用盐酸合成了氧化锌纳米棒,这对超级电容器应用非常重要。重点介绍了盐酸在纳米材料研究中的关键作用,推动了储能技术的发展(Lefdhil et al., 2023)。
  • 改进的植物组织中硅的消化和分析方法:使用了盐酸消化植物组织进行硅含量分析,改善了农业和生物研究方法。这一应用反映了盐酸在需要精确化学处理的科学研究中的重要性(Langenfeld and Bugbee, 2023)。
  • O-甲苯磺酰氧基β-氨基丙酰胺基肟的N-N(+)键形成分子内环化和离子交换反应:在这项研究中,盐酸在有机合成中发挥了关键作用,展示了其在药物化合物开发中的多功能性。该研究为复杂有机化合物的合成提供了见解,这些化合物在药物化学领域至关重要(Kayukova et al., 2023)。
其他说明
货号 07104-4X2.5L的产品即将停产。请订购07104-2.5L单瓶装,因为其具体参数与上述产品本质相同。
货号07104-6X1L的产品即将停产。请订购07104-1L单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Alcoholic hydrochloric acid-carmine as a stain for chromosomes in squash preparations.
R SNOW
Stain technology, 38, 9-13 (1963-01-01)
THE HYDROLYSIS OF CHITIN BY CONCENTRATED HYDROCHLORIC ACID, AND THE PREPARATION OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT SUBSTRATES FOR LYSOZYME.
J A RUPLEY
Biochimica et biophysica acta, 83, 245-255 (1964-11-01)
Daejin Kim et al.
Environmental science & technology, 49(16), 9452-9459 (2015-06-25)
The rare earth elements (REEs) such as neodymium, praseodymium, and dysprosium were successfully recovered from commercial NdFeB magnets and industrial scrap magnets via membrane assisted solvent extraction (MSX). A hollow fiber membrane system was evaluated to extract REEs in a
Quantitative estimation of sialic acids. II. A colorimetric resorcinol-hydrochloric acid method.
L SVENNERHOLM
Biochimica et biophysica acta, 24(3), 604-611 (1957-06-01)
Xuan Zhang et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1365-1375 (2015-04-19)
Intratumoral injection of ultra-small gold nanoparticles (AuNPs) conjugated to doxorubicin (Au-Dox) is effective against both murine B16 and human SK-MEL-28 tumors in mice. Au-Dox suppresses growth of B16 tumors in immunocompetent mice by >70% for at least 19 days. In