主要文件
1.60317
Supelco
Nitric acid
25%, suitable for titration
别名:
硝酸 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS号:
分子量:
63.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
NACRES:
NA.21
产品名称
25% 硝酸, suitable for titration
产品线
Titripur®
质量水平
表单
liquid
技术
titration: suitable (argentrometric)
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1