主要文件
Y0001812
西格列汀 磷酸酯 一水合物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
7-[(3R)-3-氨基-1-氧代-4-(2,4,5-三氟苯基)丁基] -5,6,7,8-四氢-3-(三氟甲基)-1,2,4-三唑并[4,3-a]吡嗪磷酸盐, MK-0431
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H15F6N5O · H3PO4 · H2O
分子量:
523.32
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
sitagliptin
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/C16H15F6N5O.H3O4P.H2O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-5(2,3)4;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;(H3,1,2,3,4);1H2/t9-;;/m1../s1
InChI key
GQPYTJVDPQTBQC-KLQYNRQASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一种二肽基肽酶-4 (DPP-4) 类抗糖尿病(抗高血糖)药物。DPP-4酶的抑制作用被认为会增加胰高血糖素样肽1(GLP-1),从而抑制胰高血糖素释放,刺激胰岛素释放并降低血糖。
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
磷酸西格列汀一水合物(EP标准品)仅用于欧洲药典中明确规定的实验室测试用途。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
靶器官
Liver
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)