Merck
PHR1279
Supelco
L-抗坏血酸钠
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
(+)-抗坏血酸钠 L , L(+)-抗坏血酸 钠盐, 维生素 C 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NaO6
CAS号:
分子量:
198.11
Beilstein:
3767246
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000039
traceable to USP 1613509
API 家族
sodium ascorbate
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
220 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI 密鑰
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
抗坏血酸钠又称 E301,是一种抗坏血酸钠盐。一般在制药配方和食品中用作抗氧化剂。
用于质量控制的制药二级标准品为制药实验室和制造商制备内部工作标准品和药典基准试剂提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
抗坏血酸钠可用作药物参考标准品,用于通过滴定分析和液相色谱法测定散装药物和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是经认证过的有证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC1682。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Sodium Ascorbate
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 35(6), 4018-4018 (2018)
Sodium Ascorbate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6997-6998 (2019)
Sodium Ascorbate
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th edition Pharmaceutical Press, 625-627 (2009)
Aleksander Hinek et al.
Journal of dermatological science, 75(3), 173-182 (2014-07-13)
Vitamin C (L-ascorbic acid), a known enhancer of collagen deposition, has also been identified as an inhibitor of elastogenesis. Present studies explored whether and how the L-ascorbic acid derivative (+) sodium L-ascorbate (SA) would affect production of collagen and elastic
Martin Sillesen et al.
The journal of trauma and acute care surgery, 76(1), 12-19 (2013-12-26)
Traumatic brain injury (TBI) and hemorrhagic shock (HS) can be associated with coagulopathy and inflammation, but the mechanisms are poorly understood. We hypothesized that a combination of TBI and HS would disturb coagulation, damage the endothelium, and activate inflammatory and