主要文件
1612903
USP
磷酸西格列汀
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
西格列汀 磷酸酯 一水合物, 7-[(3R)-3-氨基-1-氧代-4-(2,4,5-三氟苯基)丁基] -5,6,7,8-四氢-3-(三氟甲基)-1,2,4-三唑并[4,3-a]吡嗪磷酸盐, MK-0431
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H15F6N5O · H3PO4 · H2O
分子量:
523.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
sitagliptin
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/C16H15F6N5O.H3O4P.H2O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-5(2,3)4;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;(H3,1,2,3,4);1H2/t9-;;/m1../s1
InChI key
GQPYTJVDPQTBQC-KLQYNRQASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一种二肽基肽酶-4 (DPP-4) 类抗糖尿病(抗高血糖)药物。DPP-4酶的抑制作用被认为会增加胰高血糖素样肽1(GLP-1),从而抑制胰高血糖素释放,刺激胰岛素释放并降低血糖。
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有本产品相关的支持信息,包括 SDS 和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Sitagliptin phosphate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sitagliptin Tablets
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
靶器官
Liver
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)