Merck
W460715
Sigma-Aldrich
Guaiacol butyrate
≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O3
CAS号:
分子量:
194.23
FEMA號碼:
4607
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.944
NACRES:
NA.21
等級
FG
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
應用
flavors and fragrances
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; nutty
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)